HPLC-Säulen, Hibar®, LiChrospher® 100 CN
Lieferant: Merck
1.00423.7070 1.00424.7070 1.50009.7070 1.50012.7070 1.50013.7070 1.50182.7070 1.50183.7070 1.00424.7071 1.50182.7071 1.50009.7071 1.50183.7071 1.50013.7071
1.00423.7070EA 924 CHF
1.00423.7070 1.00424.7070 1.50009.7070 1.50012.7070 1.50013.7070 1.50182.7070 1.50183.7070 1.00424.7071 1.50182.7071 1.50009.7071 1.50183.7071 1.50013.7071
HPLC-Säulen, Hibar®, LiChrospher® 100 CN
Chromatographiesäulen
Edelstahlsäulen Hibar® komplett mit Endfittings. Diese Säulen sind mit verschiedene Arten von LiChrospher®-Sorbentien erhältlich.
Bei Verwendung einer Vorsäule mit einer Hibar® RT Säule empfehlen wir den Vorsäulen-Kartuschenhalter 1.51487.0001 für 4×4-mm-Vorsäulenkartuschen LiChroCART®.