Hibar® LiChrospher® 100 RP-18 HPLC-Säulen
Lieferant: Merck
Hibar® LiChrospher®
1.00423.7079EA 948 CHF
1.00423.7079 1.51196.7081 1.50182.7081 1.00424.7081 1.50013.7208 1.50181.7208 1.50012.7081 1.50183.7081 1.50012.7079 1.50182.7208 1.50013.7081 1.50183.7079 1.50009.7081 1.51196.7208 1.50012.7208 1.00423.7081 1.50181.7081 1.50183.7208 1.00424.7208 1.51196.7079
Hibar® LiChrospher® 100 RP-18 HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Edelstahlsäulen Hibar® komplett mit Endfittings. Diese Säulen sind mit verschiedene Arten von LiChrospher®-Sorbentien erhältlich.
Bei Verwendung einer Vorsäule mit einer Hibar® RT Säule empfehlen wir den Vorsäulen-Kartuschenhalter 1.51487.0001 für 4×4-mm-Vorsäulenkartuschen LiChroCART®.