Avantor® ACE® Excel® C18, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Lieferant: Avantor
EXL-121-1002UEA 856 CHF
EXL-121-1002U EXL-121-1003U EXL-121-1046U EXL-121-1203U EXL-121-1246U EXL-121-1502U EXL-121-1503U EXL-121-1546U EXL-121-2502U EXL-121-2503U EXL-121-2546U EXL-121-0502U EXL-121-0503U EXL-121-0546U EXL-121-7502U EXL-121-7503U EXL-121-7546U
Avantor® ACE® Excel® C18, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.