Untertisch-Sicherheitsschränke, Typ 90, UTS ergo line XL, 600 mm Tiefe
Lieferant: DUPERTHAL
29-061469-505 29-061469-005 29-061469-405 29-061467-005 29-061467-405 29-061467-505
DUEH29-061469-505EA 3700 CHF
DUEH29-061469-505 DUEH29-061469-005 DUEH29-061469-405 DUEH29-061467-005 135-1906 DUEH29-061467-505
Untertisch-Sicherheitsschränke, Typ 90, UTS ergo line XL, 600 mm Tiefe
Möbel Lagerschränke
Diese Untertisch-Sicherheitsschränke garantieren im Brandfall bis zu 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit und sind mit Flügeltüren und/oder Schubladen für die Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen ausgestattet.
  • Leichtgängige Türen und Schubladen ermöglichen eine problemlose Einhand-Bedienung
  • Alle UTS ergo line Modelle sind serienmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet
  • Zwei Türtechniken verfügbar: die klassische oder die Push-to-Open-Flügeltürtechnik (die leichtgängigen Sicherheitstüren werden durch sanften Druck auf die Front geöffnet)
Die Schubladen oder Flügeltüren bleiben in jeder Position geöffnet, sodass Gebinde mit beiden Händen eingestellt und entnommen werden können. Die Schubladen/Türen schließen sich im Brandfall automatisch. Alle UTS Modelle werden standardmäßig mit rechtem Türanschlag geliefert, sind aber auch mit linkem Türanschlag erhältlich (auf Anfrage).
Serienmäßige Potentialausgleichslasche an der Schrankrückseite für den Anschluss an die Erdung nach TRBS 2153, BGR 132 (Vermeidung von Zündgefahren). Die Innenausstattung ist leitend mit der Potenzialausgleichslasche verbunden.
Durch den geschlitzten Sockel (35 mm Höhe) findet eine permanente Bodenabsaugung statt. Dadurch werden Schadstoffe oder Dämpfe, die sich am Boden sammeln, sicher aufgenommen und der Abluft zugeführt. Der Durchmesser des Abluftanschlusses an der Schrankrückseite beträgt 75 mm. Die Absperrklappen schließen im Brandfall automatisch.
Flügeltüren, Schubladen und Außenkorpus sowie Innenausstattung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Zwei Auszugswannen, zwei Lochblecheinsätze und klassischer Sockel 35 mm.
Zertifizierungen: In Übereinstimmung mit TRbF 20, Anhang L. Baumustergeprüft nach DIN EN 14470-1 und DIN EN 14727 (Labormöbelnorm) von anerkannten Prüfinstituten (TÜV Süd, ift Rosenheim) und Klassifizierung Typ 90 gemäß DIN EN 14470-1, mit GS/CE-Kennzeichnung.
Lieferumfang: Lieferung nicht im Preis inbegriffen, Preise auf Anfrage erhältlich.