Untertisch-Sicherheitsschränke, Typ 90, UTS ergo line L, 600 mm Tiefe
Lieferant: DUPERTHAL
29-061167-403 29-061167-503 29-061169-503 29-061169-403 29-061167-003
DUEH29-061167-403EA 2560 CHF
DUEH29-061167-403 DUEH29-061167-503 DUEH29-061169-503 DUEH29-061169-403 DUEH29-061167-003
Untertisch-Sicherheitsschränke, Typ 90, UTS ergo line L, 600 mm Tiefe
Möbel Lagerschränke
Diese Untertisch-Sicherheitsschränke garantieren im Brandfall bis zu 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit und sind mit Flügeltüren und/oder Schubladen für die Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen ausgestattet.
  • Leichtgängige Türen und Schubladen ermöglichen eine problemlose Einhand-Bedienung
  • Alle UTS ergo line Modelle sind serienmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet
  • Zwei Türtechniken verfügbar: die klassische oder die Push-to-Open-Flügeltürtechnik (die leichtgängigen Sicherheitstüren werden durch sanften Druck auf die Front geöffnet)
Die Schubladen oder Flügeltüren bleiben in jeder Position geöffnet, sodass Gebinde mit beiden Händen eingestellt und entnommen werden können. Die Schubladen/Türen schließen sich im Brandfall automatisch. Alle UTS Modelle werden standardmäßig mit rechtem Türanschlag geliefert, sind aber auch mit linkem Türanschlag erhältlich (auf Anfrage).
Flügeltüren und Außenkorpus sowie Innenausstattung aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Eine Auszugswanne, ein Lochblecheinsatz und klassischer Sockel 35 mm.
Serienmäßige Potentialausgleichslasche an der Schrankrückseite für den Anschluss an die Erdung nach TRBS 2153, BGR 132 (Vermeidung von Zündgefahren). Die Innenausstattung ist leitend mit der Potenzialausgleichslasche verbunden.
Durch den geschlitzten Sockel (35 mm Höhe) findet eine permanente Bodenabsaugung statt. Dadurch werden Schadstoffe oder Dämpfe, die sich am Boden sammeln, sicher aufgenommen und der Abluft zugeführt. Der Durchmesser des Abluftanschlusses an der Schrankrückseite beträgt 75 mm. Die Absperrklappen schließen im Brandfall automatisch.
Zertifizierungen: In Übereinstimmung mit TRbF 20, Anhang L. Baumustergeprüft nach DIN EN 14470-1 und DIN EN 14727 (Labormöbelnorm) von anerkannten Prüfinstituten (TÜV Süd, ift Rosenheim) und Klassifizierung Typ 90 gemäß DIN EN 14470-1, mit GS/CE-Kennzeichnung.
Lieferumfang: Lieferung nicht im Preis inbegriffen, Preise auf Anfrage erhältlich.