Avantor® ACE® Silica, HPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: Avantor
ACE-137-0510EA 0 CHF
ACE-137-0510 ACE-137-0520 ACE-137-0530 ACE-137-1010 ACE-137-1020 ACE-137-1030 ACE-137-1220 ACE-137-1510 ACE-137-1520 ACE-137-1530 ACE-137-2510 ACE-137-2520 ACE-137-2530 ACE-137-7520 ACE-137-7530 ACE-137-3020 ACE-137-3030 ACE-137-3046 ACE-137-3004 ACETACE-137-3039
Avantor® ACE® Silica, HPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Silica-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.