Avantor® ACE® Silica, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: VWR
Avantor® ACE®
ACE-127-1546EA 929 CHF
ACE-127-1546 ACE-127-1204 ACE-127-3004 ACE-127-2510 ACE-127-1520 ACE-127-3046 ACE-127-1002 ACE-127-1046 ACE-127-75005 ACE-127-15005S ACE-127-10005 ACE-127-12005 ACE-127-35005 ACE-127-2546 ACE-127-15005 ACE-127-2502 ACE-127-1510 ACE-127-03005S ACE-127-3039 ACE-127-0346 ACE-127-0302 ACE-127-0103GD ACE-127-2520 ACE-127-2046 ACE-127-0102GD ACE-127-12005S ACE-127-2508 ACE-127-25005S ACE-127-75005S ACE-127-05005 ACE-127-1539 ACE-127-2504 ACE-127-25005 ACE-127-03005 ACE-127-10005S ACE-127-0110GD ACE-127-05005S ACE-127-30005
Avantor® ACE® Silica, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Silica-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.