HPLC-Säulen, LiChroCART®, Purospher® STAR NH₂
Lieferant: Merck
1.50229.7177 1.50195.7177 1.50234.7177 1.50201.7177 1.50177.7177 1.50179.7177 1.51431.7177 1.50174.7177 1.50175.7177 1.50228.7177 1.50233.7177 1.50236.7177 1.50302.7177 1.51442.7177 1.51443.7177 1.50170.7177 1.51432.7177 1.50173.7177 1.51444.7177 1.51445.7177 1.50171.7177 1.51448.7177 1.50178.7177
1.50229.7177EA 349 CHF
1.50229.7177 1.50195.7177 1.50234.7177 1.50201.7177 1.50177.7177 1.50179.7177 1.51431.7177 1.50174.7177 1.50175.7177 1.50228.7177 1.50233.7177 1.50236.7177 1.50302.7177 1.51442.7177 1.51443.7177 1.50170.7177 1.51432.7177 1.50173.7177 1.51444.7177 1.51445.7177 1.50171.7177 1.51448.7177 1.50178.7177
HPLC-Säulen, LiChroCART®, Purospher® STAR NH₂
Chromatographiesäulen
LiChroCART® Edelstahlkartuschen sind mit verschiedenen Typen an Purospher®-Sorbentien erhältlich.
Diese LiChroCART® Kartuschen erfordern Teilenummer 1.51486.0001 manu-CART® Kartuschensäulenhalter, der für eine Kartuschensäule mit oder ohne 4×4-mm-Vorsäule verwendet werden kann. LiChroCART® Säulen 250×10 mm benötigen Teilenummer 1.51419.0001 manu-CART® 10. Die kurzen LiChroCART® Säulen können als Set einschließlich der entsprechenden Kartuschenhalter und einer Kartusche, oder als Packung mit drei Kartuschen ohne Kartuschenhalter bestellt werden. Die separaten Artikelnummern für dieMore Product Information