HPLC-Säulen, LiChroCART®, Superspher® 60 RP-8e
Lieferant: Merck
1.50171.7140 1.50173.7140 1.50175.7140 1.50177.7140 1.50178.7140 1.50179.7140 1.50195.7140 1.50201.7140 1.50228.7140 1.50229.7140 1.50233.7140 1.50234.7140 1.50236.7140 1.50302.7140 1.51431.7140 1.51432.7140 1.51442.7140 1.51443.7140 1.51444.7140 1.51448.7140 1.50174.7140 1.50170.7140
1.50171.7140EA 619 CHF
1.50171.7140 1.50173.7140 1.50175.7140 1.50177.7140 1.50178.7140 1.50179.7140 1.50195.7140 1.50201.7140 1.50228.7140 1.50229.7140 1.50233.7140 1.50234.7140 1.50236.7140 1.50302.7140 1.51431.7140 1.51432.7140 1.51442.7140 1.51443.7140 1.51444.7140 1.51448.7140 1.50174.7140 1.50170.7140
HPLC-Säulen, LiChroCART®, Superspher® 60 RP-8e
Chromatographiesäulen
LiChroCART® Edelstahlkartuschen sind mit verschiedenen Typen an Superspher®-Sorbentien erhältlich.
Diese LiChroCART® Kartuschen erfordern Teilenummer 1.51486.0001 manu-CART® Kartuschensäulenhalter, der für eine Kartuschensäule mit oder ohne 4×4-mm-Vorsäule verwendet werden kann. LiChroCART® Säulen 250×10 mm benötigen Teilenummer 1.51419.0001 manu-CART® 10. Die kurzen LiChroCART® Säulen können als Set einschließlich der entsprechenden Kartuschenhalter und einer Kartusche, oder als Pack mit 3 Kartuschen ohne Kartuschenhalter bestellt werden. Die separaten Artikelnummern für dieMore Product Information