Gasprüfröhrchen für Kohlenwasserstoffe
Lieferant: Dräger
118-0329EA 94 CHF
118-0329 118-0330
Gasprüfröhrchen für Kohlenwasserstoffe
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Kohlenwasserstoff mit einer Accuro-Pumpe.
Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen und Gasanlagen und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Der Standardmessbereich ist kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa.