Gasprüfröhrchen für Wasserdampf
Lieferant: Dräger
DRAE8103061EA 114 CHF
DRAE8103061 151-3152 151-0170 151-0180
Gasprüfröhrchen für Wasserdampf
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Wasserdampf mit einer Accuro®-Pumpe.
Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen und Gasanlagen und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Der Standardmessbereich ist kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa.