Gasprüfröhrchen für Chlor
Lieferant: Dräger
CH24301 CH20701 6728411
151-0195EA 92 CHF
151-0195 151-0191 118-0294
Gasprüfröhrchen für Chlor
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Chlor mit einer Accuro-Pumpe.
Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen und Gasanlagen und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
Querempfindlichkeit: Brom wird mit gleicher Empfindlichkeit angezeigt. Chordioxid und Stickstoffdioxid werden auch angezeigt, aber mit anderer Empfindlichkeit.
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ± 5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell Chlor 0,2/a Chlor 50/a Chlor 0,3/b
Farbwechsel White to yellow orange Green grey to orange brown Pale green grey to brown
Feuchtigkeit ≤ 15 mg/l H₂O ≤ 40 mg/l H₂O ≤ 15 mg/l H₂O
Messdauer 3 minutes/20 seconds 20 seconds 8 minutes
Hubzahl 10/1 1 20
Standardabweichung ±10 - 15 % ±10 - 15 % ±10 - 15 %
Standardbereich 0,2 - 3/3 - 30 ppm 50 - 500 ppm 0,3 - 5 ppm
Temperaturbereich 10…40 °C 10…40 °C 0…40 °C