Gasprüfröhrchen für Aceton
Lieferant: Dräger
CH22901 8103381
151-0192EA 92 CHF
151-0192 118-0324
Gasprüfröhrchen für Aceton
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentration von Aceton mit einer Accuro-Pumpe. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen und Gasanlagen und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
  • Andere Ketone werden angezeigt, aber mit verschiedenen Empfindlichkeiten
  • Aldehyde werden angezeigt, aber keine Ester
  • Ammoniak löst eine gelblich-braune Verfärbung aus
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.