Gasprüfröhrchen für Wasserstoffperoxid
Lieferant: Dräger
151-0166EA 133 CHF
151-0166
Gasprüfröhrchen für Wasserstoffperoxid
Gasrohre
Zur Messung der „Punktkonzentrationen“ von Wasserstoffperoxid unter Verwendung der Accuro® Pumpe. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen, Gasanlagen usw. und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
Wasserstoffperoxid kann nicht in der Gegenwart von Chlor oder Stickstoff gemessen werden. Es wird nur Wasserstoffperoxid-Dampf angezeigt, nicht die Aerosole.
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Der Standardmessbereich ist kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa.