Gasprüfröhrchen, Polytest
Lieferant: Dräger
CH28401
151-0112EA 63 CHF
151-0112
Gasprüfröhrchen, Polytest
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von oxidierbaren Substanzen. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen und Gasanlagen und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
  • Querempfindlichkeit basierend auf dem Reaktionsprinzip (CO + I₂O5 -> I₂ + CO₂), einfach oxidierbare Stoffe werden angezeigt:
  • 2000 ppm Aceton; 10 ppm Acetylen; 50 ppm Ethylen; 1 ppm Arsin; 10 ppm Oktan; 50 ppm Benzol
  • 500 ppm Propan; 100 ppm Butan; 5 ppm Kohlenmonoxid; 10 ppm Styrol
  • 1 ppm Kohlenstoffdisulfid; 20 ppm Perchlorethylen; 2 ppm Schwefelwasserstoff; 10 ppm Toluol, Xylol
  • Methan, Ethan, Wasserstoff und Kohlendioxid werden nicht angezeigt
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Betriebsbedingungen: 0 bis 50 °C; Bis zu 50 mg/l H₂O absolute Feuchtigkeit.