Gasprüfröhrchen für Chloropren
Lieferant: Dräger
151-0138EA 115 CHF
151-0138
Gasprüfröhrchen für Chloropren
Gasrohre
Desorptionshub an reiner Luft.
  • Daten sind repräsentativ für die Nutzung in Kobination mit der manuellen Accuro®-Pumpe
  • Querempfindlichkeit: Viele andere organische Verbindungen mit C = C-Doppelbindungen werden ebefalls angezeigt, aber mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten
  • Es ist nicht möglich, Chloropren bei Anwesenheit von Dialkylsulfiden zu messen
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Betriebsbedingungen: 10 - 30 °C ; 3 - 15 mg/l H₂O absolute Feuchtigkeit.