VWR®, Kryoboxen mit Rastereinsätzen
Lieferant: VWR Collection
479-1437EA 8.7 CHF
479-1437 479-1438 479-1439 479-1440 479-1441 479-1442
VWR®, Kryoboxen mit Rastereinsätzen
Boxen Kryoboxen
Boxen aus Karton, weiß. Zur Lagerung von Kryoröhrchen bei niedrigen Temperaturen.
  • Temperaturbeständigkeit bis –140 °C
  • Standardmäßige wasserdichte Beschichtung