Gasprüfröhrchen für Kohlenstoffdisulfid
Lieferant: Dräger
118-0339EA 111 CHF
118-0339 DRAE6728351 151-0183
Gasprüfröhrchen für Kohlenstoffdisulfid
Gasrohre
Betriebsbedingungen: 0 bis 40 °C; bis zu 30 mg/l H₂O und für Röhrchen 5/A: 3 bis 15 mg/l H₂O absolute Feuchtigkeit.
  • Die unten angegebenen Daten sind repräsentativ bei der Nutzung mit einer Accuro®-Pumpe
  • Querempfindlichkeit für Röhrchen 3/a: Schwefelwasserstoff im MAK-Bereich wird in der Vorschicht zurückgehalten (keine Störungen)
  • Mit den Röhrchen Kohlenstoffdisulfid 5/a und 30/a ist es unmöglich Kohlenstoffdisulfid während der Anwesenheit von Schwefelwasserstoff zu messen
One stroke is equivalent to a volume of 100 ±5 ml of gas passing through the tube.
The standard measuring range is calibrated at 20 °C and 1013 hPa.