Trockenschränke mit Umluft, FD-Serie, Avantgarde.Line
Lieferant: Binder
9010-0303 9010-0305 9010-0309 9010-0311
466-0479EA 2360 CHF
466-0479 466-0480 466-0481 BIND9010-0311
Trockenschränke mit Umluft, FD-Serie, Avantgarde.Line
Öfen Standard-Trockenschränke
Die Avantgarde.Line Wärme- und Trockenschränke mit Umluft bieten Qualität und Prozesssicherheit. Mit einem breiten Temperaturbereich bis 300 °C sind diese Trockenschränke universell einsetzbar. Kurze Aufheizzeiten und hohe Leistungsreserven sind ideal für Anwendungen in Wissenschaft, Forschung und Industrie. Die APT.line™ Vorwärmekammertechnologie sorgt für eine homogene Temperaturverteilung, hervorragende Temperaturgenauigkeit und geringe Schwankungen. Geräte von bis zu 115 Litern können aufeinandergestapelt werden, um Platz zu sparen. Die Geräte verfügen über eine 60 mm-More Product Information