Trockenschränke mit natürlichem Luftwechsel, ED-Serie, Avantgarde.Line
Lieferant: Binder
9010-0333 9010-0335 9010-0339 9010-0341
466-0476EA 1780 CHF
466-0476 466-0477 466-0478 BIND9010-0341
Trockenschränke mit natürlichem Luftwechsel, ED-Serie, Avantgarde.Line
Öfen Standard-Trockenschränke
Die Avantgarde.Line Wärme- und Trockenschränke mit natürlichem Luftwechsel bieten Qualität und Prozesssicherheit. Mit einem breiten Temperaturbereich bis 300 °C sind diese Trockenschränke universell einsetzbar. Kurze Aufheizzeiten und hohe Leistungsreserven sind ideal für Anwendungen in Wissenschaft, Forschung und Industrie. Die APT.line™ Vorwärmekammertechnologie sorgt für eine homogene Temperaturverteilung, hervorragende Temperaturgenauigkeit und geringe Schwankungen. Geräte von bis zu 115 Litern können aufeinandergestapelt werden um Platz zu sparen. Die Geräte verfügen über eine 60 mm-Isolierung, die den Energieverbrauch senkt und die Leistung steigert. Alle Modelle verfügen über eine Edelstahlkammer mit einem ergonomischen Türöffnungssystem.
  • Controller mit leicht ablesbarer LCD-Anzeige, Sprachenwahl: Englisch, Französisch oder Deutsch
  • Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
  • Unabhängiger Temperaturwählwächter Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm schützt die Proben und den Inkubator
  • Hervorragende zeitliche und räumliche Temperaturgenauigkeit und hohe Energieeffizienz
Lieferumfang: Wird mit zwei verchromten Einlegeböden und Binder-Prüfzertifikat geliefert. Kalibrierungen und Validierungen möglich, für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.