Brutschränke mit natürlichem Luftwechsel (BD) oder forcierter Umluft (BF), Avantgarde.Line
Lieferant: Binder
9010-0313 9010-0323 9010-0325 9010-0329 9010-0315 9010-0319 9010-0331 9010-0321
390-0921EA 2750 CHF
390-0921 390-0918 390-0919 390-0920 390-0922 390-0923 BIND9010-0331 BIND9010-0321
Brutschränke mit natürlichem Luftwechsel (BD) oder forcierter Umluft (BF), Avantgarde.Line
Brutschränke Standard-Brutschränke
Die Inkubatoren der Avantgarde.Line ermöglichen eine verlässliche Inkubation von mikrobiologischen Kulturen und garantieren Ergebnisse, die in jedem Routinetest im Labor reproduzierbar sind – auch bei hohen Chargendurchsätzen im Langzeitbetrieb. Die Modelle der Avantgarde.Line BD mit natürlichem Luftwechsel garantieren einen schnellen Temperaturausgleich nach dem Öffnen der Tür. Die BF Modelle verfügen über forcierte Umluft. Die APT.line™ Vorwärmekammertechnologie sorgt für eine homogene Temperaturverteilung, hervorragende Temperaturgenauigkeit und geringe Schwankungen. Geräte von bis zu 115 Litern können aufeinandergestapelt werden, um Platz zu sparen. Die Geräte verfügen über eine 60 mm-Isolierung, die den Energieverbrauch senkt und die Leistung erhöht. Alle Modelle verfügen über eine Edelstahlkammer mit einem ergonomischen Türöffnungssystem.
  • Controller mit leicht ablesbarer LCD-Anzeige, verschiedene Sprachen: Englisch, Französisch oder Deutsch
  • USB-Anschluss zum Aufzeichnen von Daten
  • Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
  • Integrierter unabhängig einstellbarer Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm, schützt die Proben und den Inkubator
  • Desinfektionsroutine bei 100 °C
  • Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
Lieferumfang: Wird mit zwei verchromten Einlegeböden geliefert. Kalibrierungen und Validierungen möglich, Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor Vertriebszentrum.