DNA Ladder Mix, peqGOLD, peqlab
Lieferant: VWR
Peqlab peqGOLD
25-2040EA 156 CHF
25-2040
DNA Ladder Mix, peqGOLD, peqlab
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
DNA-Leiter zur qualitativen und quantitativen Analyse von dsDNA.
  • Größenbereich: 21 Fragmente, 100 – 10000 bp
  • Drei verstärkt auftretende Banden
  • Auch als 'Ready-to-Use' Mix mit Orange G für Gelaufnahmen ohne Bromphenolblau-Farbstoffbande