Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Güte MN GF-6
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
4160025 4160037 4160045 416005 416007 416009 416011 416012 416015 416018 416024 416027
MANA4160025EA 62.6 CHF
MANA4160025 MANA4160037 MANA4160045 MANA416005 MANA416007 MANA416009 MANA416011 MANA416012 MANA416015 MANA416018 MANA416024 MANA416027
Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Güte MN GF-6
Filter Glasfaserfilter
MN GF‑6 ist ein bindemittelfreier Glasfaserfilter mit mittlerem Rückhaltevermögen und mittleren Flussraten für allgemeine Laborfiltrationen.
  • Allround-Glasfaserfilter
  • Mittleres Fluss- und Rückhaltevermögen