Avantor® ACE® UltraCore, HPLC-/UHPLC-Säulen, Methodenentwicklungs-Kits, 2,5 µm
Lieferant: Avantor
MDKU-25-1546UEA 2310 CHF
MDKU-25-1546U MDKU-25-1503U MDKU-25-1502U MDKU-25-1046U MDKU-25-1003U MDKU-25-1002U MDKU-25-0546U MDKU-25-0503U MDKU-25-0502U
Avantor® ACE® UltraCore, HPLC-/UHPLC-Säulen, Methodenentwicklungs-Kits, 2,5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Methodenentwicklungs-Kits (MDK) für eine optimale Selektivität bieten leistungsstarke, zuverlässige Unterstützung bei der Entwicklung von UHPLC-/HPLC-Methoden. Avantor® ACE® Phasen basieren auf einem ultra-inerten, hocheffizienten Kieselgel und den neuesten Entwicklungen im Design von stationären LC-Phasen, sodass Chromatographie-Spezialisten mehr Auswahlmöglichkeiten für alternative Selektivität ohne Beeinträchtigung der Stabilität oder Robustheit haben. Es ist eine umfassende Auswahl an Kits für alle Anforderungen erhältlich, z. B. Kits mit porösen Säulen, Säulen mit soliden Kernpartikeln und bioanalytischen 300 Å-Säulen. Diese Kits enthalten die wesentlichen Säulenlösungen für die Methodenentwicklung und sind in einer Vielzahl von Säulenformaten erhältlich.
  • Kit-Optionen mit porösen Partikeln, HILIC, soliden Kernpartikeln und Biomolekülen
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und ergänzenden Phasen
  • Analytische IDs in einer großen Auswahl an Säulenlängen
  • Besonders geeignet für die Methodenentwicklung
  • Kompatibel mit LC-Systemen aller Hersteller
Empfohlener maximaler pH-Wert: 1,5 bis 11,0
Max. Druck: 1000 bar für analytische Säulen
Lieferumfang: Avantor® ACE® UltraCore Methodenentwicklungs-Kits enthalten Avantor® ACE® UltraCore SuperC18 und Avantor® ACE® UltraCore SuperPhenylHexyl Edelstahlsäulen.