Digitale Heizplatte, SuperNuova+™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
HP88857195 HP88857198 HP88850195
BARNHP88857195EA 1160 CHF
BARNHP88857195 BARNHP88857198 BARNHP88850195
Digitale Heizplatte, SuperNuova+™
Heizgeräte Heizplatten
Diese Heizplatte hat eine erhöhte Anzeige, die die Elektronik vor verschütteten Flüssigkeiten schützt. Die Einheiten sind mit einer Auswahl von Keramik- oder Aluminiumheizplatten erhältlich.
  • Leicht ablesbare LED-Anzeige für Heiztemperatur
  • Restwärmeanzeige schützt vor Verbrennungen
  • Temperatur einstellbar in 1-Grad-Schritten
  • Kapazität von 12 Litern
  • Aufheizzeit beträgt 8 min bis Maximaltemperatur
Temperaturregelgenauigkeit (bei 37 °C): ≤±5 °C
Temperaturgenauigkeit (bei 37 °C): ≤±2 °C
Lieferumfang: Wird mit cCSAUS ZertifikatMore Product Information