Rotavac Vakuumpumpen
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
591-00160-00 591-00141-00 591-00141-03 591-00141-04 591-00142-00 591-00160-04
531-0457EA 2350 CHF
531-0457 HEID591-00141-00 HEID591-00141-03 HEID591-00141-04 HEID591-00142-00 HEID591-00160-04
Rotavac Vakuumpumpen
Pumpen Rotationsverdampfer-Pumpen
Rotavac VarioDreistufige Membranpumpe aus chemikalienbeständigem Material. Für alle Hei-VAP-Modelle
Präzise Vakuumkontrolle vermeidet Stöße und eliminiert das Schäumen Ihrer Verdampfungslösung
Durch die automatische Vakuumversorgung der Prozessparameter haben Sie mehr Zeit für wichtige Labortätigkeiten
Kann mit einem Kondensator kombiniert werden
Rotavac Valve TecZweistufige Membranpumpe aus chemikalienbeständigem Material. Für alle Hei-VAP-Modelle
Empfohlen für Lösungsmittel mit niedrigen oder mittleren Siedepunkten
Das Vakuum kann manuell oder über ventilgesteuerte Vakuumregler gesteuertMore Product Information