Wärme-Umwälzthermostate, Serie CORIO™ CD-BC
Lieferant: JULABO GmbH
9012504 9012506 9012512 9012526
461-0916EA 2290 CHF
461-0916 461-0917 461-0918 461-0919
Wärme-Umwälzthermostate, Serie CORIO™ CD-BC
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit integriertem Umwälzthermostat
Die leistungsstarken und robusten CORIO™ Laborthermostate bieten exakte Temperaturen, absolute Präzision und einen großen Arbeitstemperaturbereich. Das CORIO™ CD-Modell ist ein fortschrittliches Gerät mit professioneller Technik für anspruchsvolle Anwendungen und kann für die Temperierung interner und externer Anwendungen verwendet werden. Die Strahldüse ermöglicht eine stufenlose Anpassung des Pumpenstrahls im System. Die Edelstahlbäder sind langlebig und verfügen über einen integrierten Ablaufhahn. Diese Wärme-Umwälzthermostate sind optimiert für externe Temperieraufgaben in Kombination mit doppelwandigen Reaktionsgefäßen, Destillationsapparaturen, Miniplant, Photometern und Refraktometern. Sie eignen sich zudem für interne Anwendungen zur Temperierung von Proben und kleinen Objekten.
  • Genaue Temperaturregelung
  • Leuchtstarke, weiße, leicht ablesbare Anzeige
  • Besonders leiser Betrieb und einfache Bedienung
  • Pumpe kann über einen Hebel direkt unter dem Display zwischen interner und externer Umwälzung umgeschaltet werden
  • Integrierte Kühlschlange für Gegenkühlung
  • USB-Schnittstelle
Max. Flussrate/max. Druck:
CD: 15 l/min, 0,35 bar
Zertifizierungen: Klasse III (FL) gemäß DIN 12876-1
Lieferumfang: Lieferung mit Deckel und je 2 Schlaucholiven für Schläuche mit 8 bzw. 12 mm Ø. Eine Vielzahl von optionalen Zubehörartikeln wie Racks, Baddeckel, Schläuche, optionaler Baddeckel mit eingebautem Wärmetausche und Adapter sind erhältlich.