Bäder und Thermostate, Polycarbonat, Serien CORIO™ C-BT und CD-BT
Lieferant: JULABO GmbH
9011305 9011309 9011319 9011327 9012305 9012319 9012327
461-0888EA 1240 CHF
461-0888 461-0889 461-0890 461-0891 461-0897 461-0898 461-0899
Bäder und Thermostate, Polycarbonat, Serien CORIO™ C-BT und CD-BT
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit abnehmbarem Umwälzthermostat
Die leistungsstarken und robusten CORIO™ Laborthermostate bieten exakte Temperaturen, absolute Präzision und einen großen Arbeitstemperaturbereich. Der CORIO C Einhängethermostat, das Grundmodell, eignet sich ideal für interne Standardanwendungen, während das fortschrittlichere Modell CORIO CD bei Bedarf zur Temperierung externer Anwendungen verwendet werden kann. Die Strahldüse ermöglicht eine stufenlose Anpassung des Pumpenstrahls im Bad. Die transparenten Polycarbonatbäder sind robust und ermöglichen dem Benutzer uneingeschränkte Sicht auf die Objekte im Bad.