VWR® VisiScope® 254, Standardmikroskope
Lieferant: VWR Collection
630-1928EA 909 CHF
630-1928 630-1929 630-2684 630-2688
VWR® VisiScope® 254, Standardmikroskope
Mikroskope
Diese aufrechten Mikroskope sind ideal für den Einsatz in Universitäten sowie für Routineanwendungen im Labor.
  • Druckgussrahmen mit hoher Stabilität
  • N-Plan-Objektive (160 mm oder IOS)
  • Fixed-Köhler-Beleuchtung für scharfe Bilder
  • LED-Beleuchtung mit einstellbarer Intensität; konstant purweiße Farbtemperatur (6300 K)
  • Optische Komponenten sind gegen Schimmel- und Pilzbildung behandelt
Zertifizierungen: Objektive entsprechen den DIN-Normen.
Strenge Kontrollen der Materialien und Produktionsprozessen werden durch die Verfahren des ISO 9001:2008-Qualitätssystems optimiert.
Lieferumfang: Werden gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven und externem Netzteil mit Steckeradaptern geliefert.