Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 58-128
Lieferant: Ansell
58-128/9 58-128/10 58-128/11 58-128/7 58-128/8
112-4393EA 139 CHF
112-4393 112-4389 112-4390 112-4391 112-4392
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 58-128
Handschuhe
Diese Nylonhandschuhe mit dünner Nitrilbeschichtung bieten Schutz vor Chemikalien, Ölen und anderen reizenden Flüssigkeiten, wie z.B. Bioziden, Fungiziden, Lacken, Tinten und Farbstoffen.
  • Flexibles, lockeres Strickfutter und dehnbare Nitril-Beschichtung für mehr Beweglichkeit, Tastgefühl und Komfort
  • 'Thin Nitril Technology'-Formulierung: Bietet optimale Flexibilität und ermöglicht natürliche Handbewegungen ohne Einengungen
  • Ansell Grip Technology™ ermöglicht die noch präzisere Handhabung kleiner öliger oder nasser Teile
  • Längere Manschette schützt den