Fluoroline® Ultrapure PFA-Schläuche
Lieferant: ENTEGRIS
AT500-062 AT250-047 AT125-030_U AT750-062 AT125-030
222-0007EA 0 CHF
222-0007 222-0005 222-0004 ENTEAT750-062 ENTEAT125-030
Fluoroline® Ultrapure PFA-Schläuche
Schläuche Transferschlauch
Hergestellt aus PFA, DuPont 440.
  • Entspricht SEMI-Standard F57-0301, der Spezifikation für Polymerkomponenten, die in Verteilungssystemen für Reinstwasser und flüssige Chemikalien verwendet werden
  • Hergestellt aus 100 % reinem Neumaterial mit höchster Reinheit, um die niedrigsten extrahierbaren Ionen- und organischen Werte in PFA-Materialien zu erreichen
  • Schläuche werden mit speziell entwickelten Extrudern und Extrusionsverfahren hergestellt
  • Enge und konsistente Toleranzen sowie Chargenkonsistenz werden durch kontinuierliche Online-Messungen des Ext. Ø. und der Wandstärke der FluoroLine®-Schläuche aufrechterhalten
Permanente serialisierte Lasermarkierung ist eine zerstörungsfreie und nicht kontaminierende Methode zur Identifizierung von Rohrmaterial und Außendurchmesser. Sie ermöglicht außerdem eine 100-prozentige Rückverfolgbarkeit zu einer bestimmten Materialcharge, einem Produktionsdatum und einem Produktionsinspektionsprotokoll.