Kalibriergaszylinder
Lieferant: MSA
111-1703EA 1240 CHF
111-1703
Kalibriergaszylinder
Standards Mineralölindustrie-Standards
Die Gasmischung im Kalibriergaszylinder ist für die gravimetrische Kalibrierung mittels auf NIST rückführbaren Gewichtssätzen zertifiziert. Auf dem Zylinder sind die Chargennummer und der Nominalwert der Gasbestandteile in Form von Menge, Masseprozent, PPM oder Volumen aufgeführt.