Chemikalienbeständige Handschuhe, UltraNeo 450
Lieferant: MAPA
34450318 34450319 34450000 34450317
112-0688EA 12 CHF
112-0688 112-0689 112-0685 112-0687
Chemikalienbeständige Handschuhe, UltraNeo 450
Handschuhe
Neopren-/Naturlatexhandschuhe mit einem Futter aus Baumwollflock.
  • Extrem geschmeidig mit Bewegungsfreiheit
  • Bietet standardmäßigen Chemikalienschutz
  • Zusätzlicher Komfort durch Futter aus Baumwollflock
  • Geprägte Texturen für guten Halt auf rutschigen Gegenständen
  • Lange Stulpe zum Schutz des Unterarms
Ideal für den Einsatz in Automobil-/Maschinenindustrien, zur Batterieherstellung, zur Herstellung von Industrieklebstoffen und für den Umgang mit Chemikalien.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Typ A (ALMNST), EN ISO 374-5; Kat. III.