VWR®, Kulturröhrchen mit schwarzem PP-Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
212-0656EA 40.3 CHF
212-0656 212-0657 212-0658 212-0659
VWR®, Kulturröhrchen mit schwarzem PP-Schraubverschluss
Röhrchen Kulturröhrchen
Natronkalkglas, klar.
  • Mit GL-Gewinde
  • Wandstärke 1 mm ( ± 0,04 mm )
  • Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
Bitte beachten Hinweis: Kappen sind nicht autoklavierbar.