Testkassetten für Urin
Lieferant: SureScreen Diagnostics
SURECOTC100EA 111 CHF
SURECOTC100 720-0674 720-1249
Testkassetten für Urin
Drogentests
Alle Funktionen eines Teststreifens mit dem zusätzlichen Vorteil einer Probenvertiefung und Pipettenübertragung, ideal für Proben mit kleinem Volumen.
  • Sauber
  • Schnell
  • Verlässlich