Einlegesohlen, acc Wave, 3575 für Uni6-Schuhe
Lieferant: Abeba
acc Wave
ABEB3575/41EA 27.2 CHF
ABEB3575/41 ABEB3575/42 ABEB3575/40 ABEB3575/38 ABEB3575/39 ABEB3575/47 ABEB3575/36 ABEB3575/48 ABEB3575/37 ABEB3575/45 ABEB3575/46 ABEB3575/35 ABEB3575/43 ABEB3575/44
Einlegesohlen, acc Wave, 3575 für Uni6-Schuhe
Antistatische Einlegesohlen acc Wave (Luft, Klima, Komfort) aus atmungsaktivem Textil.
  • Schont Muskeln, Bänder, Gelenke und Wirbelsäule
  • Flächig dämpfungsaktiv, klimatisierend und komfortabel
Zur Verwendung mit Uni6-Arbeits- und Sicherheitsschuhen.
Farbe: Weiß/Blau
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD)