Pyknometer, Hubbard
Lieferant: Neubert
NEUB0303-50-50EA 188 CHF
NEUB0303-50-50 NEUB0303-50-25 NEUB0303-50-24
Pyknometer, Hubbard
Pyknometer
Borosilikatglas 3.3
  • Mit Glasstopfen
  • Für viskose Flüssigkeiten, Pasten wie Vaseline, Cremes und bituminöse Massen
Gemäß DIN 12806 und DIN ISO 3507