Neoprenhandschuhe, Microflex® 73-847
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
73-847/5.5-6 73-847/7.5-8 73-847/8.5-9 73-847/6.5-7 73-847/9.5-10
112-4371EA 76.5 CHF
112-4371 112-4373 112-4374 112-4372 112-4375
Neoprenhandschuhe, Microflex® 73-847
Handschuhe
Diese Einweghandschuhe aus Neopren bieten Schutz vor Chemikalien und Flüssigkeiten.
  • Soft and pliable neoprene formulation provides a more comfortable wear for longer periods, while allowing workers greater tactile sensitivity
  • Textured fingers ensure a strong and secure grip, while the advanced formulation helps deliver excellent wet and dry grip
  • Proven to reduce muscle effort and hand fatigue that can lead to serious injuries while enhancing gripping abilities in wet conditions
  • Made without natural rubber proteins and powder to help protect workers from allergies, skin irritation and dryness
Ideal für die Verwendung in Labors (Analysen und Tests), für Wartungsarbeiten, Montage und Fertigung, Filterprozesse, den Umgang mit Farben-/Leimpistolen und -sprühern und für Präzisionsaufgaben.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Kat. III; AQL 1,5.