Heat-Sealing-Folie, ClearASeal Weld™
Lieferant: IST Scientific
ClearASeal Weld™
731-0499EA 80.8 CHF
731-0499 731-0545 731-0546 731-0495 731-0496 731-0497 731-0498 731-0493 731-0494
Heat-Sealing-Folie, ClearASeal Weld™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Klarer Film mit starker Bindung, ideal für Wasser-Thermocycler. Geeignet für qPCR, PCR (Wasserbad-Thermocycling), Lagerung, Probeninspektion, Entsorgung von Gefahrstoffen, Verwendung mit DMSO.
  • Nicht durchstechbar und nicht abziehbar
  • Dauerhafte Versiegelung (für PP-Platten) mit Lösungsmittelbeständigkeit
  • Gute optische Klarheit
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −80 bis +110 °C