Ammoniumtetrafluoroborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43945.0100 8.43945.1000 8.43945.9025
8.43945.0100EA 31.3 CHF
8.43945.0100 8.43945.1000 8.43945.9025
Ammoniumtetrafluoroborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ammonium tetrafluoroborate
Formel: H₄BF₄N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245785
CAS-Nummer: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Density 1,85 g/cm3 (20 °C)
pH 3,5
Storage temperature +15...+25 °C