Selbstklebende Verschlussfolien für Mikrotiterplatten, QuickSeal Gas Perm™
Lieferant: IST Scientific
QuickSeal Gas Perm™
731-0620EA 1490 CHF
731-0620 731-0621 731-0622 731-0623 731-0619
Selbstklebende Verschlussfolien für Mikrotiterplatten, QuickSeal Gas Perm™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Transparenter, perforierter und gasdurchlässiger Film. Geeignet für Bakterienkulturen und eukaryotische Zellkulturen.
  • Abziehbar und durchstechbar
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −20 bis +80 °C