Heat-Sealing-Folie, PeelASeal DMSO Foil™
Lieferant: IST Scientific
PeelASeal DMSO Foil™
731-0556EA 1520 CHF
731-0556 731-0557 731-0561 731-0562 731-0563 731-0564 731-0560 731-0558 731-0559
Heat-Sealing-Folie, PeelASeal DMSO Foil™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Abziehbare DMSO-beständige Folie für Polypropylenplatten. Geeignet für die Lagerung in niedrigen und Umgebungstemperaturen mit DMSO und anderen Lösungsmitteln.
  • Abziehbar
  • Nicht durchstechbar
  • Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel; mit gutem Schutz vor Flüssigkeiten
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −80 bis +80 °C