SRK®-Geräte für mikrobielle Oberflächen- und Gerätetests
Lieferant: Copan
902C 904C 905C 908C T2905C 922C 926C T2905CS01 T2906C T2906CS01 939CS01 940C 941C 929C 947C 958C 961C 906C.CR 961CS01 952C 948C 906C 949C 9U002S 9U004S 920C 9U017S 9U011S01 9U012S 924C 9U007N 9U005N
710-0472EA 44.2 CHF
710-0472 710-0474 710-0475 710-0431 710-0480 710-0477 710-0478 710-0481 710-0482 710-0483 612-2678 612-2679 612-2680 710-0932 710-0933 COPA958C COPA961C 710-1976 COPA961CS01 710-1862 COPA948C 710-1975 COPA949C 710-1977 COPA9U004S COPA920C 710-2232 710-2231 COPA9U012S COPA924C COPA9U007N COPA9U005N
SRK®-Geräte für mikrobielle Oberflächen- und Gerätetests
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Unsere Tupfer-Spülkit-Linie umfasst umfassende, maßgeschneiderte Sammlungen und Geräte zur Erkennung mikrobieller Umweltkontamination in einer breiten Palette von Umgebungen, wie z. B. Lebensmittelproduktion, pharmazeutische Standorte und Krankenhausstationen. Inspektoren und Qualitätssicherungspersonal können SRK®-Produkte zur routinemäßigen Oberflächenüberwachung in Fertigungsbereichen, auf Krankenhausoberflächen und bei Geräten verwenden.
  • Optimale Rückgewinnungsrate: Wählen Sie die Probenentnahmesonde, die Ihren Anforderungen am besten entspricht: normale FLOQSwabs® und CLASSIQSwabs™, Applikator aus Kunststoff/Viskose oder Schwammspatel
  • Konformität: SRK®-Kits sind konform mit ISO 18593:2018, ISO 18593:2004, ISO 17604:2003 und der EU-Richtlinie 2001/471/EG
  • Medienauswahl für verbesserte Konservierung: Wählen Sie zwischen einer isotonischen Lösung oder einer breiten Palette selektiver und angereicherter Brühen: Halb Fraiser, RVS, BPW 1%, TSB, UNS und Letheen-Brühe
  • Sterilisierte Probenentnahmerahmen: Die Definition eines festgelegten Probenentnahmebereichs ist für die Validierung der mikrobiellen Biobelastung von entscheidender Bedeutung
  • Probenentnahmerahmen sorgen dafür, dass Ihre Oberflächenproben diesem Standard entsprechen
Diese Produktlinie umfasst eine Vielzahl von Produktcodes, die jeweils für spezifische Anforderungen optimiert sind.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten