Sicherheits-Spritzflaschen, weithalsig, mehrsprachig, Azlon®
Lieferant: SciLabware
WGW701PP WGW703PP
215-3791EA 94.9 CHF
215-3791 215-3792
Sicherheits-Spritzflaschen, weithalsig, mehrsprachig, Azlon®
Flaschen Spritzflaschen
PE-LD, durchscheinend, mit PP-Schraubverschluss.
  • Unverwischbar aufgedruckt in vier Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch)
  • Lösungsmitteletiketten mit den neuen global harmonisierten Symbolen, dem Gefahrendiamant sowie Risiko- und Sicherheitssätzen
  • Spritzverschluss mit feiner Öffnung gewährleistet exakte Abgabemengen
Weithalsflaschen mit farbcodiertem einteiligem PP-Verschluss, der seine Form im Einsatz behält.
Zertifizierungen: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.