Haarschutzhauben, Hopen®
Lieferant: Medicom
70.112 70.113 70.111
HOPE70.112EA 36.5 CHF
HOPE70.112 HOPE70.113 113-8613
Haarschutzhauben, Hopen®
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Haarschutzhauben aus PP sind ideal für den Einsatz in Hygieneanwendungen und in der Lebensmittelindustrie.
  • Bedecken das Haar wie in den HACCP-Standards vorgeschrieben
  • Doppelter Gummizug für Komfort und perfekte Passform
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Verpackt in praktischem Spenderkarton, der auch für andere Gegenstände genutzt werden kann
Gewicht: 12 g/m²