Flaschenträger, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALG6565-0001EA 503 CHF
NALG6565-0001
Flaschenträger, Nalgene®
Transportbehälter Flaschentragebehälter
HDPE, blau.
  • Tragfähigkeit bis zu 12,7 kg
  • Flach lagerbar und einfach zu montieren
  • Träger ist nicht autoklavierbar
These bottle carriers are versatile, durable and lightweight with partitions and assembly instruction printed on each tote.
  • Holds upto 12,7 kg
  • Stores flat and easy to assemble
  • Carrier is not autoclavable
Diese Flaschenträger sind vielseitig, langlebig und leicht, mit Unterteilungen und Montageanleitung auf jedem Behälter aufgedruckt.