Overalls, Hopen®
Lieferant: Kolmi-Hopen
HOPE40.101/02EA 95.4 CHF
HOPE40.101/02 HOPE40.101/04 HOPE40.101/03 HOPE40.101/06 HOPE40.101/05
Overalls, Hopen®
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Overalls bestehen aus atmungsaktivem PP.
  • Leichtes Polypropylen ist atmungsaktiv
  • Mit Kragen und elastischen Arm- und Beinbündchen
  • Mit Reißverschluss (ohne Abdeckung)
Ideal für den Einsatz in der chemischen und petrochemischen Industrie, für Lebensmittelanwendungen, Reinigungs- und ungefährliche industrielle Anwendungen.
Gewicht: 40 g/m²