Chemikalienbeständige Overalls, HOP'SAFE EXTRA
Lieferant: KOLMI-HOPEN
40.070/L 40.070/M 40.070/XL 40.070/XXL
HOPE40.070/LEA 120 CHF
HOPE40.070/L HOPE40.070/M HOPE40.070/XL HOPE40.070/XXL
Chemikalienbeständige Overalls, HOP'SAFE EXTRA
Einweg-Kleidung
Diese Overalls bestehen aus atmungsaktivem SMS-Material mit mikroporöser, wasserdichter PE-Membran für guten Schutz vor Flüssigkeitsaerosolen und luftgetragenen festen Chemikalienpartikeln und eingeschränkten Schutz vor Flüssigkeitsnebel. Sie schützen nicht nur den Träger, sondern auch Produkte und Prozesse vor Kontaminationen.
  • Elastische Kapuze, Bündchen, Knöchel und Taille
  • Mit Reißverschluss mit Abdeckung
  • Externe Nähte für Tragekomfort
  • Leicht und flexibel, luft- und wasserdampfdurchlässig
  • Gute Beständigkeit gegen Reißen und Abrieb
  • Elektrostatischer Schutz: 2,49×109 Ω
Ideal für den Einsatz in der chemischen Industrie, Petrochemie, industriellen Wartung und pharmazeutischen Industrie.
Gewicht: 65 g/m²
Zertifizierungen: Typ 4B/5B/6B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126; Kat. III
Verpackung: Einzeln verpackt.