Nitril-Handschuhe Solo 999
Lieferant: MAPA
34999026 34999027 34999438 34999439
112-5615EA 49.7 CHF
112-5615 112-5616 112-5617 112-5618
Nitril-Handschuhe Solo 999
Handschuhe
Diese Einweg-Nitrilhandschuhe haben exzellente mechanische Schutzeigenschaften. Besonders zur Verwendung in öligen Umgebungen geeignet.
  • Hervorragende Fingerbeweglichkeit dank der reduzierten Materialdicke
  • Chlorinierte Innenseite: Einfach an- und auszuziehen
  • Glatt mit aufgerauhten Fingerspitzen für einen verbesserten Griff
  • Geeignet für Menschen, die allergisch auf Naturkautschuklatex-Proteine reagieren
Typische Anwendungsgebiete: Montage von öligen Kleinteilen, Arbeiten mit Verbundwerkstoffen (Harze), Laborarbeiten, Herstellung von Arzneimitteln, pharmazeutische Aufbereitung, Forschung, Analyse und Handhabung von Präzisionsteilen.
Zertifizierungen: EN ISO 374 Typ B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III.