Aufschlussröhrchen, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
TJ15/16/1 TJ250/42/6 TJ100/26/3 TJ75/26/3
212-7486EA 200 CHF
212-7486 212-7485 BIBBTJ100/26/3 BIBBTJ75/26/3
Aufschlussröhrchen, Quickfit®
Röhrchen Aufschlussgefäße
PYREX®, Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Konzipiert für die Verwendung mit Blockthermostaten. Normschliff-Hülse für Luftkondensoren.